Läs mer
Tetra-n-propylammonium perruthenat(VII), 98 %
Produktkod. 11440328
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440328 0.5 g 0.5g
11430328 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24511.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 114615-82-6 | C12H35NO4Ru | 358,485 g/mol
Tetra-n-propylammoniumperrutenat en katalytisk oxidant som används tillsammans med N-metylmorfolin-N-oxid för oxidation av primär& sekundära alkoholer till aldehyder och ketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Tetra-n-propylammoniumperrutenat en katalytisk oxidant som används tillsammans med N-metylmorfolin
N-oxid för oxidation av primär& sekundära alkoholer till aldehyder och ketoner.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, reduktionsmedel, värme, organiska material, metallpulver, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 114615-82-6
Molekylformel C12H35NO4Ru
Molekylvikt (g/mol) 358.485
MDL-nummer MFCD00074914
InChI-nyckel HUCLFLGLPCVDMZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, t-4-tetraoxoruthenate 1-
PubChem CID 127020979
IUPAC-namn rutenium;tetrapropylazanium;hydroxid;trihydrat
LEDER CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.O.O.O.[OH-].[Ru]
Specifica
Kemiskt namn eller material Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
Smältpunkt 160 °C (dekomposition)
Kvantitet 0.5 g
Känslighet Hygroskopisk
Linjär formel (CH3(CH2)2)4NRuO4
UN-nummer UN1479
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 351.43
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.