Läs mer
Tetra-n-propylammonium perruthenat(VII), 98 %
Produktkod. 11420328
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420328 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 11420328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24511.88
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 114615-82-6 | C12H36NO4Ru | 359,49 g/mol
Tetra-n-propylammonium perruthenat, en katalytisk oxidant som används tillsammans med N-metylmorfolin N-oxid för oxidation av primära & sekundära alkoholer till aldehyder och ketoner.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Tetra-n-propylammonium perruthenat, en katalytisk oxidant som används tillsammans med N-metylmorfolin N-oxid för oxidation av primära & sekundära alkoholer till aldehyder och ketoner.
Löslighet
Olöslig i vatten.
Anteckningar
Hygroskopisk. Förvara under inert gas. Förvara bort oxiderande medel, reduktionsmedel, värme, organiska material, metallpulver, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
Smältpunkt 160 °C (dekomposition)
CAS 114615-82-6
Kvantitet 2.5 g
Känslighet Hygroskopisk
Molekylformel C12H36NO4Ru
Linjär formel (CH3(CH2)2)4NRuO4
MDL-nummer MFCD00074914
UN-nummer UN1479
Synonym 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, t-4-tetraoxoruthenate 1-
Löslighetsinformation Olöslig aq. soln..
InChI-nyckel HUCLFLGLPCVDMZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.O.O.[Ru].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
IUPAC-namn tetrapropylazanium tetrahydrate ruthenium
Molekylvikt (g/mol) 359.49
PubChem CID 127020979
Formel vikt 351.43
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetra-n-propylammonium perruthenate (VII)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrapropylammoniumperruthenate
RUO– Endast forskningsanvändning