Läs mer
Tetra-O-acetyl Iopromide-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetra-O-acetyl Iopromide-d3 |
| CAS | 1246818-05-2 |
| Molekylformel | C26H29D3I3N3O12 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N1,N3-Bis[2,3-bis(acetyloxy)propyl]-2,4,6-triiodo-5-[(2-methoxyacetyl)amino]-N1-methyl-1,3-benzenedicarboxamide-d3, N,N'-Bis(2,3-Dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-5-[(methoxyacetyl)amino]-N-methyl-1,3-benzenedicarboxamide-d3 Tetraacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C26H32I3N3O12/c1-12(33)41-9-16(43-14(3)35)7-30-25(38)19-21(27)20(23(29)24(22(19)28)31-18(37)11-40-6)26(39)32(5)8-17(44-15(4)36)10-42-13(2)34/h16-17H,7-11H2,1-6H3,(H,30,38)(H,31,37)/i6D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OCC(=O)Nc1c(I)c(C(=O)NCC(COC(=O)C)OC(=O)C)c(I)c(C(=O)N(C)CC(COC(=O)C)OC(=O)C)c1I |
| IUPAC-namn | [2-acetyloxy-3-[[3-[2,3-diacetyloxypropyl(methyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodo-5-[[2-(trideuteriomethoxy)acetyl]amino]benzoyl]amino]propyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 962.28 |
| Formel vikt | 961.9308 |