Läs mer
Tetra-O-(tert-butyldimethyl)silyl cis-Piceatannol, TRC
Produktkod. 30409710
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30409710 100 mg
1 options
Produktkod. 30409710 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT291280100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-O-(tert-butyldimethyl)silyl cis-Piceatannol
CAS 106325-84-2
Molekylformel C38H68O4Si4
Kvantitet 100 mg
Synonym (Z)-[[4-[2-[3,5-bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]phenyl]ethenyl]-1,2-phenylene]bis(oxy)]bis[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane
InChI formel InChI=1S/C38H68O4Si4/c1-35(2,3)43(13,14)39-31-25-30(26-32(28-31)40-44(15,16)36(4,5)6)22-21-29-23-24-33(41-45(17,18)37(7,8)9)34(27-29)42-46(19,20)38(10,11)12/h21-28H,1-20H3/b22-21-
LEDER C[Si](C(C)(C)C)(C)OC1=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=CC(/C=C\C2=CC=C(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=C2)=C1
IUPAC-namn (Z)-((4-(3,5-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)styryl)-1,2-phenylene)bis(oxy))bis(tert-butyldimethylsilane)
Molekylvikt (g/mol) 701.29