Läs mer
Tetra-salicyclic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salicylsalicylsalicylsalicylic Acid |
| CAS | 85531-18-6 |
| Molekylformel | C28 H18 O9 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Tetra-salicyclic Acid, Benzoic acid','2-[(2-hydroxybenzoyl)oxy]-','2-[(2-carboxyphenoxy)carbonyl]phenyl ester, Tetrasalicylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C28H18O9/c29-21-13-5-1-9-17(21)26(32)36-23-15-7-3-11-19(23)28(34)37-24-16-8-4-12-20(24)27(33)35-22-14-6-2-10-18(22)25(30)31/h1-16,29H,(H,30,31) |
| LEDER | O=C(O)C=1C=CC=CC1OC(=O)C=2C=CC=CC2OC(=O)C=3C=CC=CC3OC(=O)C=4C=CC=CC4O |
| IUPAC-namn | 2-[2-[2-(2-hydroxybenzoyl)oxybenzoyl]oxybenzoyl]oxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 498.437 |
| Formel vikt | 498.095 |