Läs mer
Tetra-Sodium Pyrophosphate Decahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10685692 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10685692 1 kg Plastic powder jar 1kg
1 options
Produktkod. 10685692 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/6120/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tetra-Sodium Pyrophosphate Decahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical, Quantity: 1kg, Packaging: Plastic powder jar, Boiling Point: 93.8 deg.C, CAS: 13472-36-1, White, Melting Point: 80 deg.C, Molecular Formula: H20Na4O17P2, Molecular Weight: 446.05, pH: 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 93.8°C
Smältpunkt 80°C
CAS 13472-36-1
Färg White
pH 10
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Molekylformel H20Na4O17P2
MDL-nummer 149200
Synonym sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
InChI-nyckel VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn tetrasodium;phosphonato phosphate;decahydrate
Molekylvikt (g/mol) 446.05
PubChem CID 3084150
Formel vikt 446.05g/mol
Kvalitet Extra Pure
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyrophosphatedecahydrate, Sodiumpyrophosphate