Läs mer
Tetra-tert-butyl Orthotitanate, Sigma-Aldrich™
Beskrivning
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This catalyst offers superior selectivity in transesterification reactions with high regioselectivity. Its sterically hindered structure prevents side reactions, making it valuable for pharmaceutical synthesis under mild conditions.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 3087-39-6 |
| Densitet | 0.88 g/cm3 at 25°C |
| Kokpunkt | 160°C to 165°C/20 hPa |
| Molekylformel | Ti(OC(CH3)3)4 |
| MDL-nummer | MFCD00040554 |
| Kvantitet | 25 mL |
| Synonym | Tetra-tert-butyl orthotitanate, tert-Butyl titanate(IV), Orthotitanic acid tetra-tert-butyl ester, Titanium tetra-tert-butylate, Titanic acid tetra-tert-butyl ester, Tetra-tert-butyl orthotitanate |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.32 |
| Kvalitet | Research |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.