Läs mer
Tetra-tert-butyldiphenoquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2',6,6'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H40O2/c1-25(2,3)19-13-17(14-20(23(19)29)26(4,5)6)18-15-21(27(7,8)9)24(30)22(16-18)28(10,11)12/h13-16H,1-12H3 |
| Formel vikt | 408.3028 |