Läs mer
Tetraacetoxymetyl Bis(2-aminoetyl) eter N,N,N',N'-Tetraättiksyra, TRC
Produktkod. 30412979
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30412979 50 mg
30411730 10 mg
30409572 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30412979 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT20000050MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 887407-56-9
Molekylformel C24H36N2O17
Molekylvikt (g/mol) 624.55
IUPAC-namn 2-[karboxymetyl-[1,4-diacetyloxi-3-[1,4-diacetyloxi-3-[bis(karboxymetyl)amino]butan-2-yl]oxybutan-2-yl]amino]ättiksyra
LEDER CC(=O)OCC(OC(COC(=O)C)C(COC(=O)C)N(CC(=O)O)CC(=O)O)C(COC(=O)C)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraacetoxymethyl Bis(2-aminoethyl) Ether N,N,N',N'-Tetraacetic Acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H36N2O17/c1-13(27)39-9-17(25(5-21(31)32)6-22(33)34)19(11-41-15(3)29)43-20(12-42-16(4)30)18(10-40-14(2)28)26(7-23(35)36)8-24(37)38/h17-20H,5-12H2,1-4H3,(H,31,32)(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)
Formel vikt 624.2014