Läs mer
Tetraacetyletylendiamin, 90 %
Produktkod. 10454955 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10454955 50 g Plastflaska 50g
10224951 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10454955 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 344590500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 10543-57-4 | C10H16N2O4 | 228,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10543-57-4
Molekylformel C10H16N2O4
Molekylvikt (g/mol) 228.25
MDL-nummer MFCD00014967
InChI-nyckel BGRWYDHXPHLNKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraacetylethylenediamine, n,n,n',n'-tetraacetylethylenediamine, taed, tetracetylethylenediamine, acetamide, n,n'-1,2-ethanediylbis n-acetyl, n,n'-ethylenebis n-acetylacetamide, unii-p411ed0n2b, n,n'-ethane-1,2-diyl bis n-acetylacetamide, n-acetyl-n-2-diacetylamino ethyl acetamide
PubChem CID 66347
IUPAC-namn N-acetyl-N-[2-(diacetylamino)etyl]acetamid
LEDER CC(=O)N(CCN(C(=O)C)C(=O)C)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraacetylethylenediamine
Namnnotering 90%
Smältpunkt 149 °C till 154 °C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 140 °C (2,0 hPa)
Flampunkt 140 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88% min
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 50 g
Merck Index 15, 9158
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: ca 1 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lätt löslig i aceton, måttligt löslig i kloroform, metylenklorid
Formel vikt 228.25
Procent renhet 90%
Fysisk form Granulerat pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.