Läs mer
Tetraallylsilan, 97 %
Produktkod. 11334878
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334878 5 g 5g
11324878 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043183.06
 Begränsad artikel
I lager
Syntes av dendrimerer | CAS: 1112-66-9 | C12H20Si | 192,377 g/mol
Det används vid syntes av dendrimerer och som mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1112-66-9
Molekylformel C12H20Si
Molekylvikt (g/mol) 192.377
MDL-nummer MFCD00048161
InChI-nyckel AKRQMTFHUVDMIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraallylsilane, silane, tetra-2-propenyl, tetrakis prop-2-en-1-yl silane, tetrakis prop-2-enyl silane, silane, tetraallyl, tetraallyl silane, zlchem 610, acmc-20ajk5, tetra 2-propenyl silane, silane,tetra-2-propen-1-yl
PubChem CID 565641
IUPAC-namn tetrakis(prop-2-enyl)silan
LEDER C=CC[Si](CC=C)(CC=C)CC=C
Specifikationer
Kokpunkt 91 °C (10 mmHg)
Kemiskt namn eller material Tetraallylsilane
Fysisk form Vätska
Kvantitet 5 g
Flampunkt 77 °C (171 °F)
Brytningsindex 1.485
Densitet 0.8314 g/mL
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 192.38
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.