Läs mer
Tetraallyltin, 96 %
Produktkod. 11374849
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374849 2 g 2g
11384849 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11374849 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 071158.04
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7393-43-3 | C12H20Sn | 283,00 g/mol
Används som allylöverföringsreagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7393-43-3
Molekylformel C12H20Sn
Molekylvikt (g/mol) 283.00
MDL-nummer MFCD00008637
InChI-nyckel XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraallyltin, tetraallylstannane, tetrallylstannane, stannane, tetra-2-propenyl, stannane, tetraallyl, acmc-209osy, tetrakis prop-2-enyl stannane, stannane,tetra-2-propen-1-yl, tetrakis prop-2-en-1-yl stannane
PubChem CID 81878
IUPAC-namn tetrakis(prop-2-enyl)stannan
LEDER C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraallyltin
Densitet 1.179 g/mL
Kokpunkt 69°C to 70°C (1.5 mmHg)
Flampunkt 75°C (167°F)
Brytningsindex 1.5385
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2788
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Not miscible in water or difficult to mix.
Formel vikt 282.98
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.