Läs mer
Tetraallyltin, 96%
Produktkod. p-7080328
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11374849
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 071158.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 7393-43-3 | C12H20Sn | 283.00 g/mol
Används som allylöverföringsreagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7393-43-3
Molekylformel C12H20Sn
Molekylvikt (g/mol) 283.00
MDL-nummer MFCD00008637
InChI-nyckel XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraallyltin, tetraallylstannane, tetrallylstannane, stannane, tetra-2-propenyl, stannane, tetraallyl, acmc-209osy, tetrakis prop-2-enyl stannane, stannane,tetra-2-propen-1-yl, tetrakis prop-2-en-1-yl stannane
PubChem CID 81878
IUPAC-namn tetrakis(prop-2-enyl)stannan
LEDER C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraallyltin
Densitet 1.179 g/mL
Kokpunkt 69°C to 70°C (1.5 mmHg)
Flampunkt 75°C (167°F)
Brytningsindex 1.5385
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2788
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Not miscible in water or difficult to mix.
Formel vikt 282.98
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.