Läs mer
Tetraallyltin, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10611515 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10611515 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10611515 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 382490010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraallyltin
CAS 7393-43-3
Densitet 1.1790g/mL, 1.179
Kokpunkt 69.0°C to 70.0°C (1.5mmHg)
Flampunkt 75°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C12H20Sn
Linjär formel (CH2=CHCH2)4Sn
Brytningsindex 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00008637
Kvantitet 1g
Synonym tetraallyltin, tetraallylstannane, tetrallylstannane, stannane, tetra-2-propenyl, stannane, tetraallyl, acmc-209osy, tetrakis prop-2-enyl stannane, stannane,tetra-2-propen-1-yl, tetrakis prop-2-en-1-yl stannane
InChI-nyckel XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
IUPAC-namn tetrakis(prop-2-en-1-yl)stannane
Molekylvikt (g/mol) 283.00
PubChem CID 81878
Formel vikt 282.98
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetraallyltin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.