Läs mer
Tetraamminepalladium(II) bromide, Premion™, 99.95% (metals basis), Pd 31.3% min, Thermo Scientific™
Produktkod. 11349427
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11349427
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041021.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 44463-62-9
Molekylformel Br2H12N4Pd
Molekylvikt (g/mol) 334.352
MDL-nummer MFCD00797352
InChI-nyckel BLPSMPASLSGGOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym tetraamminepalladium ii bromide, dibromopalladium tetraamine, dibromopalladium-ammonia 1/4, tetraamminepalladium ii bromide, premion, tetraamminepalladium ii bromide trace metals basis
PubChem CID 16213236
IUPAC-namn azane;dibromopalladium
LEDER N.N.N.N.Br[Pd]Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraamminepalladium(II) bromide
Smältpunkt >150°C (dec.)
Fysisk form Powder
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Formel vikt 334.34
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Premion™
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 31.3% min.