Läs mer
Tetraamminepalladium(II) kloridmonohydrat, 99,9 % (metallbas), Pd 39 % min
Produktkod. 11341668
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341668 10 g 10g
11331668 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011036.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13933-31-8 | Cl2H14N4OPd | 263,46 g/mol
Tetraamminepalladium(II)kloridmonohydrat används för att framställa trans-diamindikloropalladium(II). Det används också vid framställning av mesoporösa kolbärande palladiumnanopartiklar genom att använda grafitoxid. Det används som katalysatorer, reagenser och analytiska reagenser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13933-31-8
Molekylformel Cl2H14N4OPd
Molekylvikt (g/mol) 263.46
MDL-nummer MFCD00151033
InChI-nyckel WVCXSPJPERKPJS-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn palladium(2+)tetraaminhydratdiklorid
LEDER N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate
Smältpunkt 120°C (decomposition)
Färg Färglös till gul
Densitet 1.91 g/mL
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3077
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 263.45 (245.43 Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 39% min.
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.