Läs mer
Tetraamminepalladium(II)vätekarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15462137
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15462137 1 g 1g
15472137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15462137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045082.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 134620-00-1 | C2H14N4O6Pd | 296.576 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134620-00-1
Molekylformel C2H14N4O6Pd
Molekylvikt (g/mol) 296.576
MDL-nummer MFCD09953449
InChI-nyckel QYYPTZGPXKUKRM-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium 2+ , tetraammine-, sp-4-1-, carbonate 1:2, azane; hydrogen carbonate; palladium 2+, tetraamminepalladium ii hydrogencarbonate, ammonia; hydrogen carbonate; palladium 2+, palladium 2+ tetraamine dibicarbonate, tetraammine palladium ii hydrogen carbonate, palladium 2+ ion tetraamine dibicarbonate
PubChem CID 153931
IUPAC-namn azan; vätekarbonat; palladium(2+)
LEDER C(=O)(O)[O-].C(=O)(O)[O-].N.N.N.N.[Pd+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraamminepalladium (II) hydrogen carbonate
Färg Färglös till gul
Densitet 2.04 g/mL
Linjär formel [Pd(NH3)4](HCO3)2
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3077
Formel vikt 296.58
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.