Läs mer
Tetraamminepalladium(II) sulfate, 99.9% (metals basis), Pd 37.4% min
Produktkod. 15426645
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426645 1 g 1g
15436645 5 g 5g
15446645 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15426645 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044956.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13601-06-4 | H12N4O4PdS | 270.6 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13601-06-4
Molekylformel H12N4O4PdS
Molekylvikt (g/mol) 270.6
MDL-nummer MFCD09953444
InChI-nyckel WSPHQZJZSJENIO-UHFFFAOYSA-L
Synonym tetraamminepalladium ii sulfate, palladium 2+ tetraamine sulfate, palladium 2+ sulfate-ammonia 1/1/4, palladium 2+ ion tetraamine sulfate
PubChem CID 18319394
IUPAC-namn azan; palladium(2+);sulfat
LEDER N.N.N.N.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pd+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraamminepalladium (II) sulfate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Formel vikt 270.61
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 37.4% min
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.