Läs mer
Tetraammineplatina(II)kloridmonohydrat, Premion™, 99,995 % (metallbas)
Produktkod. 11386967
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11386967 5 g 5g
11376967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11386967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010836.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 13933-33-0 | Cl2H14N4OPt | 352,12 g/mol
Tetraamminplatina(II)klorid används som en katalysator i den kemiska syntesen och en prekursor för platinakatalysatorer. Detta komplex har farmaceutiska tillämpningar och används i proteomikforskning. Det används vid framställning av Pt-katalysatorer uppburna på reducerad grafitoxid (RGO).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13933-33-0
Molekylformel Cl2H14N4OPt
Molekylvikt (g/mol) 352.12
MDL-nummer MFCD00149947
InChI-nyckel GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
Synonym azane;platinum 2+ ;dichloride;hydrate, tetrammineplatinum ii chloride hydrate, tetraammineplatinum ii chloride monohydrate, platinum 2+ ion tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ chloride-ammonia-water 1/2/4/1, tetraamineplatinium ii chloride
PubChem CID 21946612
IUPAC-namn azan;platina(2+);diklorid;hydrat
LEDER N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pt++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate
Smältpunkt 250 °C (dec.)
Färg Vit genom grädde
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Formel vikt 352.13 (334.11 Vattenfattig)
Procent renhet 99.995%
Kvalitet Premion
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.74g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.