Läs mer
Tetraammineplatinum(II) hydrogen phosphate solution, Pt 0.5% w/w (cont. Pt), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11420670
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420670 5 g 5g
11430670 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420670 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044076.NB
Request Bulk or Custom Format
Tetraamminplatinum(II)vätefosfat allmän användning i farmaceutiska intermediärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127733-98-6
Molekylformel H13N4O4PPt
Molekylvikt (g/mol) 359.19
MDL-nummer MFCD03788258
InChI-nyckel LSDWMQXWIQMHNQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym azane;hydrogen phosphate;platinum 2+, platinum 2+ tetraamine hydrogen phosphate, platinum 2+ hydrogen phosphate-ammonia 1/1/4, platinum 2+ ion tetraamine hydrogen phosphate
IUPAC-namn platina(2+)tetraaminvätefosfat
LEDER N.N.N.N.[Pt++].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraammineplatinum (II) hydrogen phosphate solution
Färg Färglös
Densitet 1.013 g/mL
Linjär formel [Pt(NH3)4]HPO4
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Fully miscible with water.
Formel vikt 359.18
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 0.5% w/w (cont. Pt)
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.