Läs mer
Tetraammineplatinum(II) hydrogen phosphate solution, Pt 0.5% w/w (cont. Pt), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7059149
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11430670
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044076.NH
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tetraamminplatinum(II)vätefosfat allmän användning i farmaceutiska intermediärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127733-98-6
Molekylformel H13N4O4PPt
Molekylvikt (g/mol) 359.19
MDL-nummer MFCD03788258
InChI-nyckel LSDWMQXWIQMHNQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym azane;hydrogen phosphate;platinum 2+, platinum 2+ tetraamine hydrogen phosphate, platinum 2+ hydrogen phosphate-ammonia 1/1/4, platinum 2+ ion tetraamine hydrogen phosphate
IUPAC-namn platinum(2+) tetraamine hydrogen phosphate
LEDER N.N.N.N.[Pt++].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraammineplatinum (II) hydrogen phosphate solution
Färg Colorless
Densitet 1.013 g/mL
Linjär formel [Pt(NH3)4]HPO4
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Fully miscible with water.
Formel vikt 359.18
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 0.5% w/w (cont. Pt)
Fysisk form Liquid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.