Läs mer
Tetraammineplatinum(II) hydroxide hydrate, Pt 58% min
Produktkod. 15457175
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457175 5 g 5g
15447175 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457175 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046319.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 312695-70-8 | H14N4O2Pt | 297.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 312695-70-8
Molekylformel H14N4O2Pt
Molekylvikt (g/mol) 297.22
MDL-nummer MFCD00151253
InChI-nyckel VSKCDODNDPOZKS-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn platina(2+)tetraamindihydroxid
LEDER N.N.N.N.[OH-].[OH-].[Pt++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraammineplatinum (II) hydroxide hydrate
Färg Vitt
Linjär formel (NH3)4Pt(OH)2·xH2O
Kvantitet 5 g
Formel vikt 297.23 (Anhydrous)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 58% min
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.