Läs mer
Tetraammineplatinum(II) hydroxide solution, Pt 8-11% w/w (cont. Pt)
Produktkod. 11326169
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11326169
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042918.NB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 38201-97-7 | H14N4O2Pt | 297.22 g/mol
Tetraamminplatina(II)hydroxidlösning fungerar som en prekursor för en platinakatalysator. Den fungerar som ädelmetallkatalysator som är främst användbar för homogena katalystillämpningar. Den används som katalysator vid hydrering, karbonylering, hydroformylering, kirala katalysreaktioner och ruteniumfärgämnen. Dessutom används den för CX-kopplingsreaktioner som Heck, Suzuki och Stille reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38201-97-7
Molekylformel H14N4O2Pt
Molekylvikt (g/mol) 297.22
MDL-nummer MFCD00050044
InChI-nyckel VSKCDODNDPOZKS-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn platina(2+)tetraamindihydroxid
LEDER N.N.N.N.[OH-].[OH-].[Pt++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraammineplatinum (II) hydroxide solution
Färg Färglös
Odör Odorless
Linjär formel (NH3)4Pt(OH)2
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 297.23
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 8 to 11% w/w (cont. Pt)
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.