Läs mer
Tetraammineplatina(II)-hydroxidlösning, Pt 8-11 % w/w (forts. Pt)
Produktkod. 11346169
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11346169 1 g 1g
11326169 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11346169 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042918.NH
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 38201-97-7 | H14N4O2Pt | 297,22 g/mol
Tetraamminplatina(II)hydroxidlösning fungerar som en prekursor för en platinakatalysator. Den fungerar som ädelmetallkatalysator som är främst användbar för homogena katalystillämpningar. Den används som katalysator vid hydrering, karbonylering, hydroformylering, kirala katalysreaktioner och ruteniumfärgämnen. Dessutom används den för CX-kopplingsreaktioner som Heck, Suzuki och Stille reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38201-97-7
Molekylformel H14N4O2Pt
Molekylvikt (g/mol) 297.22
MDL-nummer MFCD00050044
InChI-nyckel VSKCDODNDPOZKS-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn platina(2+)tetraamindihydroxid
LEDER N.N.N.N.[OH-].[OH-].[Pt++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraammineplatinum (II) hydroxide solution
Färg Färglös
Odör Luktfritt
Linjär formel (NH3)4Pt(OH)2
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 297.23
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 8 to 11% w/w (cont. Pt)
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.