Läs mer
Tetraaminplatina(II)hydroxidlösning, Pt 8-11 % vikt/vikt (forts. Pt), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11336169
Change view
Kvantitet:
1 Ea.
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11336169 1 Ea. 25g
1 options
Produktkod. 11336169 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042918.ND
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 38201-97-7 | H{1}{4}N{4}O{2}Pt
Tetraamminplatina(II)hydroxidlösning fungerar som en prekursor för en platinakatalysator. Den fungerar som ädelmetallkatalysator som är främst användbar för homogena katalystillämpningar. Den används som katalysator vid hydrering, karbonylering, hydroformylering, kirala katalysreaktioner och ruteniumfärgämnen. Dessutom används den för CX-kopplingsreaktioner som Heck, Suzuki och Stille reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 38201-97-7
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 Ea.
Molekylformel H{1}{4}N{4}O{2}Pt