Läs mer
Tetraammineplatinum(II) nitrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Pt 50% min
Produktkod. p-4407710
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
Produktkod. 11314938
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043897.01
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20634-12-2 | H12N6O6Pt | 387.22 g/mol
Tetraamminplatina(II)nitrat används i stor utsträckning som en prekursor till bimetalliska Pt/Zn-katalysatorer för selektiv hydrering av krotonaldehyd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20634-12-2
Molekylformel H12N6O6Pt
Molekylvikt (g/mol) 387.22
MDL-nummer MFCD00011624
InChI-nyckel RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt
PubChem CID 146543
LEDER N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraammineplatinum(II) nitrate
Smältpunkt 262°C (decomposition)
Färg Vitt till gult
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 0.25 g
Analysprocentintervall 99.99% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn platina(2+)tetraamindinitrat
Formel vikt 387.21
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.