Läs mer
Tetrabenazine-d6, MedChemExpress
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Beskrivning
Tetrabenazine D6 is the deuterium labeled Tetrabenazine, which is a VMAT-inhibitor used for treatment of hyperkinetic movement disorder.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrabenazine-d6 |
| CAS | 1392826-25-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylformel | C19H21D6NO3 |
| Färg | Off-White |
| Synonym | Ro 1-9569-d6 |
| LEDER | O=C1[C@H](CC(C)C)CN2CCC3=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C3[C@@]2([H])C1 |
| Industry Type | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.46 |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.