Läs mer
Tetrabenazine-d6, TRC
Produktkod. 30421998
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30421998 1 mg -
30409757 2.5 mg 2.5mg
30419812 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30421998 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2840021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1392826-25-3
Molekylformel C19H21D6NO3
Molekylvikt (g/mol) 323.46
Synonym (3R,11bR)-rel-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-one-d6, cis-2-Oxo-3-(isobutyl)-9,10-dimethoxy-1,2,3,4,6,7-hexahydro -11bH-benzo[a]quinolizine-d6, (+/-)-Tetrabenazine-d6, NSC 169886-d6, NSC 172187-d6, Ro 1-9569-d6, Rubigen-d6
LEDER O=C1C(CC(C)C)CN2CCC3=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C3C2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabenazine-d6
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C19H27NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16H,5-7,10-11H2,1-4H3/t14-,16-/m1/s1/i3D3,4D3
Formel vikt 323.2368