Läs mer
(+)-Tetrabenazine, MedChemExpress
Produktkod. 16488538
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16488538 10 mg
16464407 50 mg
16431018 5 mg
16408386 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16488538 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0590B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress (+)-Tetrabenazine ((+)-TBZ; (3R,11bR)-TBZ; (3R,11bR)-Tetrabenazine) is a reversible inhibitor of vesicular monoamine transporter 2 (VMAT-2), inhibits transport by VMAT2 with 10-fold greater potency than transport by VMAT1.
(+)-Tetrabenazine ((+)-TBZ
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Tetrabenazine
CAS 1026016-83-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H27NO3
Kvantitet 10 mg
Synonym (+)-TBZ (3R,11bR)-TBZ (3R,11bR)-Tetrabenazine
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (52.52 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=C(OC)C=C(CCN(C[C@H]2CC(C)C)[C@]3([H])CC2=O)C3=C1
Molekylvikt (g/mol) 317.42
Formel vikt 317.42
Procent renhet 95.64%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death