Läs mer
Tetrabenazine, Mikromol™
Beskrivning
Tetrabenazine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrabenazine |
| CAS | 58-46-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tetrabenazine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H27 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2H-Benzo[a]quinolizin-2-one, 1,3,4,6,7,11b-hexahydro-3-isobutyl-9,10-dimethoxy- (6CI,8CI), 2H-Benzo[a]quinolizin-2-one, 1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-, cis-, NSC 169886, NSC 172187, Ro 1-9569, Rubigen, Tetrabenazine, Xenazine, cis-2-Oxo-3-isobutyl-9,10-dimethoxy-1,2,3,4,6,7-hexahydro-11bH-benzo[a]quinolizine, 2H-Benzo[a]quinolizin-2-one, 1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-, (3R,11bR)-rel-, (+/-)-Tetrabenazine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16H,5-7,10-11H2,1-4H3/t14-,16-/m0/s1 |
| LEDER | COc1cc2CCN3C[C@H](CC(C)C)C(=O)C[C@H]3c2cc1OC |
| IUPAC-namn | (3S,11bS)-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-1,3,4,6,7,11b-hexahydrobenzo[a]quinolizin-2-one |
| Visa mer |