Läs mer
Tetrabenazine Racemate, MedChemExpress
Produktkod. 16498376
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498376 100 mg
16478538 10 mg
16454407 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16498376 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0590A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tetrabenazine Racemate (Ro 1-9569 Racemate) is a selective and reversible inhibitor of vesicular monoamine transporter-2 (VMAT-2).
Tetrabenazine Racemate (Ro 1-9569 Racemate) is a selective and reversible inhibitor of vesicular monoamine transporter-2 (VMAT-2).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabenazine Racemate
CAS 718635-93-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H27NO3
Kvantitet 100 mg
Synonym Ro 1-9569 Racemate
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (157.52 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(CC(C)C)CN2CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C2C1
Molekylvikt (g/mol) 317.42
Formel vikt 317.42
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation