Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrabenazin |
| CAS | 58-46-8 |
| Kvantitet | 1 g |
| Smältpunkt | 124 °C till 130 °C |
| Frakt skick | Inga speciella krav |
| Produktlinje | Livsvetenskap |
| Molekylformel | C19H27N03 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Färg | Vit till Ljusgul till Beige |
| Renhet | ≥97,5 % |