missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrabenazin |
| CAS | 58-46-8 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Smältpunkt | 124 °C till 130 °C |
| Frakt skick | Inga speciella krav |
| Produktlinje | Livsvetenskap |
| Molekylformel | C19H27N03 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Färg | Vit till Ljusgul till Beige |
| Renhet | ≥97,5 % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?