Läs mer
Tetrabenzylpyrofosfat, 98 %
Produktkod. 15498889
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498889 5 g 5g
11307226 250 mg 250mg
11397216 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15498889 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09083.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 990-91-0 | C28H28O7P2 | 538,473 g/mol
Tetrabensylpyrofosfat används vid framställning av fosforylderivat av shikiminsyra i närvaro av LDA. Det används vid framställning av dibensylfosforfluoridat i närvaro av cesiumfluorid som katalysator. Det används också som en prekursor i läkemedel och är involverad i fosforyleringen av inositolderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetrabensylpyrofosfat används vid framställning av fosforylderivat av shikiminsyra i närvaro av LDA. Det används vid framställning av dibensylfosforfluoridat i närvaro av cesiumfluorid som katalysator. Det används också som en prekursor i läkemedel och är involverad i fosforyleringen av inositolderivat.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, stark syra och baser och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 990-91-0
Molekylformel C28H28O7P2
Molekylvikt (g/mol) 538.473
MDL-nummer MFCD00051941
InChI-nyckel NSBNXCZCLRBQTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabenzyl pyrophosphate, tetrabenzyl diphosphate, pyrophosphoric acid tetrabenzyl ester, tetrabenzylpyrophosphate, diphosphoric acid, tetrakis phenylmethyl ester, dibenzyl dibenzyloxyphosphoryl oxyphosphonate, benzyl pyrophosphate, acmc-209sbp, tetra benzyl pyrophosphate, tetrabenzyl diphosphate #
PubChem CID 563183
IUPAC-namn dibensylbis(fenylmetoxi)fosforylfosfat
LEDER C1=CC=C(C=C1)COP(=O)(OCC2=CC=CC=C2)OP(=O)(OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetrabenzyl pyrophosphate
Smältpunkt 58 °C till 64 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2068292
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 538.48
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.