Läs mer
Tetrabenzylpyrofosfat, TRC
Produktkod. 30428677
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30428677 2.5 g 2.5g
30412593 1 g -
30424115 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30428677 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2894502.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 990-91-0
Molekylformel C28 H28 O7 P2
Molekylvikt (g/mol) 538.47
Synonym Diphosphoric Acid P,P,P',P'-Tetrakis(phenylmethyl) Ester, Benzyl Pyrophosphate, Tetrabenzyl Diphosphate
IUPAC-namn dibenzylbis(fenylmetoxi)fosforylfosfat
LEDER O=P(OCc1ccccc1)(OCc2ccccc2)OP(=O)(OCc3ccccc3)OCc4ccccc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabenzyl Pyrophosphate
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C28H28O7P2/c29-36(31-21-25-13-5-1-6-14-25,32-22-26-15-7-2-8-16-26)35-37(30,33-23-27-17-9-3-10-18-27)34-24-28-19-11-4-12-20-28/h1-20H,21-24H2
Formel vikt 538.131