Läs mer
Tetrabenzyl Voglibose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrabenzyl Voglibose |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C38H45NO7/c40-22-33(23-41)39-34-21-38(42,28-43-24-29-13-5-1-6-14-29)37(46-27-32-19-11-4-12-20-32)36(45-26-31-17-9-3-10-18-31)35(34)44-25-30-15-7-2-8-16-30/h1-20,33-37,39-42H,21-28H2/t34-,35-,36+,37-,38-/m0/s1 |
| Formel vikt | 627.3196 |