missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tetrabenzylpentaerythritol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrabenzylpentaerythritol |
| CAS | 433686-87-4 |
| Molekylformel | C26H30O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,2,2-Tris(benzyloxymethyl)ethanol, 3-Benzyloxy-2,2-bis[(benzyloxy)methyl]propan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C26H30O4/c27-19-26(20-28-16-23-10-4-1-5-11-23,21-29-17-24-12-6-2-7-13-24)22-30-18-25-14-8-3-9-15-25/h1-15,27H,16-22H2 |
| LEDER | OCC(COCc1ccccc1)(COCc2ccccc2)COCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 3-phenylmethoxy-2,2-bis(phenylmethoxymethyl)propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.51 |
| Formel vikt | 406.2144 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?