Läs mer
Tetrabromobisfenol A 50 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314476
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314476 1 ml
1 options
Produktkod. 30314476 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17324700ME50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
CAS 79-94-7
Analyt- eller komponentnamn 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H12 Br4 O2
Koncentration 50 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dibromo-, Phenol, 4,4'-isopropylidenebis[2,6-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-(1-Methylethylidene)bis[2,6-dibromophenol], 2,2-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxy-3,5-dibromophenyl)propane, 2,2',6,6'-Tetrabromobisphenol A, 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A, 3,5,3',5'-Tetrabromobisphenol A, 4,4'-Isopropylidenebis[2,6-dibromophenol], BA 59, BA 59BP, BA 59P, Bromdian, CP 2000, FCP 2010, FG 2000, FR 1524, Fire Guard 2000, Firemaster BP 4A, Flame Cut 120G, Flame Cut 120R, GLCBA 59P, NSC 59775, PB 100, RB 100, Saytex CP 2000, Saytex RB 100, Saytex RB 100PC, T 0032, TBBPA, Tetrabromobisphenol A, Tetrabromodian, Tetrabromodiphenylolpropane
InChI formel InChI=1S/C15H12Br4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3
LEDER CC(C)(c1cc(Br)c(O)c(Br)c1)c2cc(Br)c(O)c(Br)c2
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-[2-(3,5-dibrom-4-hydroxyfenyl)propan-2-yl]fenol
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 543.87
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 539,7571 g/mol