Läs mer
Tetrabromobisphenol A Allyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrabromobisphenol A diallyl ether |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20Br4O2/c1-5-7-26-19-15(22)9-13(10-16(19)23)21(3,4)14-11-17(24)20(18(25)12-14)27-8-6-2/h5-6,9-12H,1-2,7-8H2,3-4H3 |
| Formel vikt | 619.8197 |