missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tetrabromobisphenol A Diglycidyl Ether, TRC

Produktkod. 30421982
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30421982 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30421982 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2913052.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tetrabromobisphenol A Diglycidyl Ether
CAS 3072-84-2
Molekylformel C21 H20 Br4 O4
Kvantitet 2.5 g
Synonym Tetrabromobisphenol A-Diglycidyl Ether, Propane','2,2-bis[3,5-dibromo-4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]- (7CI,8CI), 2,2'-[(1-Methylethylidene)bis[(2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxymethylene]]bis[oxirane], 2,2-Bis(4-glycidyloxy-3,5-dibromophenyl)propane, 2,2',6,6'-Tetrabromobisphenol A diglycidyl ether, 2-[[2,6-Dibromo-4-[2-[3,5-dibromo-4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]methyl]oxirane, Glycidyl tetrabromodian ether, Tetrabromobisphenol A diglycidyl ether
InChI formel InChI=1S/C21H20Br4O4/c1-21(2,11-3-15(22)19(16(23)4-11)28-9-13-7-26-13)12-5-17(24)20(18(25)6-12)29-10-14-8-27-14/h3-6,13-14H,7-10H2,1-2H3
LEDER CC(C)(c1cc(Br)c(OCC2CO2)c(Br)c1)c3cc(Br)c(OCC4CO4)c(Br)c3
IUPAC-namn 2-[[2,6-dibromo-4-[2-[3,5-dibromo-4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]methyl]oxirane
Molekylvikt (g/mol) 656
Formel vikt 651.8095
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.