Läs mer
Tetrabromobisphenol A Dimethyl Ether, TRC
Produktkod. 30421161
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30421161 2.5 g 2.5g
30421324 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30421161 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2913102.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37853-61-5
Molekylformel C17 H16 Br4 O2
Molekylvikt (g/mol) 571.92
Synonym Tetrabromobisphenol A-dimethyl Ether, Benzene, 1,1'-(1-methylethylidene)bis[3,5-dibromo-4-methoxy-, 1,1'-(1-Methylethylidene)bis[3,5-dibromo-4-methoxybenzene], 2,2-Bis(3,5-dibromo-4-methoxyphenyl)propane, Tetrabromobisphenol A dimethyl ether, Tetrabromobisphenol A methyl ether
IUPAC-namn 1,3-dibromo-5-[2-(3,5-dibromo-4-methoxyphenyl)propan-2-yl]-2-methoxybenzene
LEDER COc1c(Br)cc(cc1Br)C(C)(C)c2cc(Br)c(OC)c(Br)c2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabromobisphenol A Dimethyl Ether
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C17H16Br4O2/c1-17(2,9-5-11(18)15(22-3)12(19)6-9)10-7-13(20)16(23-4)14(21)8-10/h5-8H,1-4H3
Formel vikt 567.7884