Läs mer
Tetrabromobisphenol A, TRC
Produktkod. 30179924
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179924 5 g
30180272 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179924 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2911055G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-94-7
Molekylformel C15 H12 Br4 O2
Molekylvikt (g/mol) 543.87
Synonym Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dibromo-, Phenol, 4,4'-isopropylidenebis[2,6-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-(1-Methylethylidene)bis[2,6-dibromophenol], 2,2-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxy-3,5-dibromophenyl)propane, 2,2',6,6'-Tetrabromobisphenol A, 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A, 3,5,3',5'-Tetrabromobisphenol A, 4,4'-Isopropylidenebis[2,6-dibromophenol], BA 59, BA 59BP, BA 59P, Bromdian, CP 2000, FCP 2010, FG 2000, FR 1524, Fire Guard 2000, Firemaster BP 4A, Flame Cut 120G, Flame Cut 120R, GLCBA 59P, NSC 59775, PB 100, RB 100, Saytex CP 2000, Saytex RB 100, Saytex RB 100PC, T 0032, TBBPA, Tetrabromobisphenol A, Tetrabromodian, Tetrabromodiphenylolpropane
IUPAC-namn 2,6-dibromo-4-[2-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
LEDER CC(C)(c1cc(Br)c(O)c(Br)c1)c2cc(Br)c(O)c(Br)c2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H12Br4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3
Formel vikt 539.7571
Procent renhet >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.