Läs mer
Tetrabromobisfenol A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A |
| CAS | 79-94-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 H12 Br4 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dibromo-, Phenol, 4,4'-isopropylidenebis[2,6-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-(1-Methylethylidene)bis[2,6-dibromophenol], 2,2-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxy-3,5-dibromophenyl)propane, 2,2',6,6'-Tetrabromobisphenol A, 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A, 3,5,3',5'-Tetrabromobisphenol A, 4,4'-Isopropylidenebis[2,6-dibromophenol], BA 59, BA 59BP, BA 59P, Bromdian, CP 2000, FCP 2010, FG 2000, FR 1524, Fire Guard 2000, Firemaster BP 4A, Flame Cut 120G, Flame Cut 120R, GLCBA 59P, NSC 59775, PB 100, RB 100, Saytex CP 2000, Saytex RB 100, Saytex RB 100PC, T 0032, TBBPA, Tetrabromobisphenol A, Tetrabromodian, Tetrabromodiphenylolpropane |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12Br4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(c1cc(Br)c(O)c(Br)c1)c2cc(Br)c(O)c(Br)c2 |
| IUPAC-namn | 2,6-dibrom-4-[2-(3,5-dibrom-4-hydroxyfenyl)propan-2-yl]fenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 543.87 |
| Visa mer |