Läs mer
Tetrabromobisphenol S Dimethyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrabromobisphenol S Dimethyl Ether |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10Br4O4S/c1-21-13-9(15)3-7(4-10(13)16)23(19,20)8-5-11(17)14(22-2)12(18)6-8/h3-6H,1-2H3 |
| Formel vikt | 589.7033 |