Läs mer
Tetrabromocatechol, 96%
Produktkod. 11300174
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11300174 5 g 5g
11310174 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11300174 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00690.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 488-47-1 | C6H2Br4O2 | 425.70 g/mol
Tetrabromkatekol används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetrabromocatechol används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Det är delvis
blandbart med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, starka baser. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 488-47-1
Molekylformel C6H2Br4O2
Molekylvikt (g/mol) 425.70
MDL-nummer MFCD00002189
InChI-nyckel OAUWOBSDSJNJQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabromocatechol, tetrabromopyrocatechol, pyrocatechol, tetrabromo, 1,2-benzenediol, 3,4,5,6-tetrabromo, 3,4,5,6-tetrabromocatechol, unii-n642cph23m, 1, 3,4,5,6-tetrabromo, 4-06-00-05624 beilstein handbook reference
PubChem CID 61127
IUPAC-namn 3,4,5,6-tetrabrombensen-1,2-diol
LEDER OC1=C(O)C(Br)=C(Br)C(Br)=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabromocatechol
Smältpunkt 189°C to 193°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2051548
Löslighetsinformation It is partly miscible with water.
Formel vikt 425.7
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.