Läs mer
Tetrabrometan, TRC
Produktkod. 30411448
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30411448 250 mg
1 options
Produktkod. 30411448 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT119525250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,2,2-Tetrabromoethane
CAS 79-27-6
Molekylformel C2 H2 Br4
Kvantitet 250 mg
Synonym 1,1,2,2-Tetrabromoethane, Ethane','1,1,2,2-tetrabromo-, 1,1,2,2-Tetrabromoethane, 1,1,2,2-Tetrabromoethylene, Acetylene tetrabromide, Muthmann's liquid, NSC 406889, TBE
InChI formel InChI=1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
LEDER BrC(Br)C(Br)Br
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetrabromoetan
Molekylvikt (g/mol) 345.65
Formel vikt 341.689