Läs mer
Tetrabrometan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,2,2-Tetrabromoethane |
| CAS | 79-27-6 |
| Molekylformel | C2 H2 Br4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,1,2,2-Tetrabromoethane, Ethane','1,1,2,2-tetrabromo-, 1,1,2,2-Tetrabromoethane, 1,1,2,2-Tetrabromoethylene, Acetylene tetrabromide, Muthmann's liquid, NSC 406889, TBE |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H |
| LEDER | BrC(Br)C(Br)Br |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetrabromoetan |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.65 |
| Formel vikt | 341.689 |