Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tetrabromfenolblått
Produktkod. 11450651
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450651 25 g 25g
11430651 1 g 1g
11440651 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450651 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B20123.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4430-25-5 | C19H6Br8O5S | 985,544 g/mol
Tetrabromophenol Blue används som syra-basindikator. Det används i oxidativa såväl som i icke-oxidativa hårfärgningsformuleringar. Det används som ett industriellt färgämne, en laboratorieindikator och en biologisk fläck.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tetrabromophenol Blue används som syra-basindikator. Det används i oxidativa såväl som i icke-oxidativa hårfärgningsformuleringar. Det används som ett industriellt färgämne, en laboratorieindikator och en biologisk fläck.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4430-25-5
Molekylformel C19H6Br8O5S
Molekylvikt (g/mol) 985.544
MDL-nummer MFCD00005876
InChI-nyckel QPMIVFWZGPTDPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5,6,3',5',3'',5''-Octabromophenolsulfonphthalein
PubChem CID 78159
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-[4,5,6,7-tetrabrom-3-(3,5-dibrom-4-hydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]fenol
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C2(C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabromophenol Blue
Smältpunkt 203 °C till 205 °C (dekomposition)
Beilstein 378438
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 985.55
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.