Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tetrabromophenol Blue, ren
Produktkod. 11388731 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11388731 25 g Glasflaska 25g
10752723 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388731 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 189910250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 4430-25-5 | C19H6Br8O5S | 985,53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4430-25-5
Molekylformel C19H6Br8O5S
Molekylvikt (g/mol) 985.53
InChI-nyckel QPMIVFWZGPTDPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabromophenol blue, 4,5,6,7-tetrabromo-3,3-bis 3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl-3h-benzo c 1,2 oxathiole 1,1-dioxide, tetrabromphenol tetrabromsulfonphthalein, unii-s6fo6931n7, ccris 5488, 3',3,5',5-tetrabromophenol-4,5,6,7-tetrabromosulfonephthalein, phenol, 4,4'-4,5,6,7-tetrabromo-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2,6-dibromo, 4,4'-4,5,6,7-tetrabromo-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2,6-dibromophenol s,s-dioxide
PubChem CID 78159
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-[4,5,6,7-tetrabrom-3-(3,5-dibrom-4-hydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]fenol
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C2(C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabromophenol Blue
Smältpunkt 203,0 °C till 205,0 °C
Färg Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 19,II,107
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten.
Formel vikt 985.53
Kvalitet Ren
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.