Läs mer
Tetrabromorfenol blå, TRC
Produktkod. 30134582
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134582 50 mg
30134569 100 mg
30009501 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134582 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29563850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4430-25-5
Molekylformel C19 H6 Br8 O5 S
Molekylvikt (g/mol) 985.54
Synonym Phenol, 4,4'-(4,5,6,7-tetrabromo-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromo-, S,S-dioxide, Tetrabromophenol blue (6CI), 3H-2,1-Benzoxathiole, phenol deriv., 4,4’-(4,5,6,7-Tetrabromo-1,1-dioxido-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol], NSC 11236
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-[4,5,6,7-tetrabrom-3-(3,5-dibrom-4-hydroxyfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-yl]fenol
LEDER Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabromophenol Blue
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H6Br8O5S/c20-7-1-5(2-8(21)16(7)28)19(6-3-9(22)17(29)10(23)4-6)11-12(24)13(25)14(26)15(27)18(11)33(30,31)32-19/h1-4,28-29H
Formel vikt 977.3403